Kluczowe dokumenty
ALD00012
Benzyl (E)-2-(2-oxobenzofuran-3(2H)-ylidene)acetate
95% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
Formularz
flakes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OCC1=CC=CC=C1)/C=C(C2=C(O3)C=CC=C2)/C3=O
InChI
1S/C17H12O4/c18-16(20-11-12-6-2-1-3-7-12)10-14-13-8-4-5-9-15(13)21-17(14)19/h1-10H,11H2/b14-10+
Klucz InChI
HXSOJKAKJXISCE-GXDHUFHOSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Blok budulcowy stosowany jako substrat w katalizowanych fosfinami sekwencjach domino. Ten wszechstronny związek może być stosowany do syntezy szerokiego zakresu spirocyklicznych rusztowań benzofuranonowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)