Kluczowe dokumenty
AFM-71855-15-10
Sigma-Aldrich
Muscovite Mica for AFM
(V-1 Quality), size 15 mm × 15 mm, pack of 10
Synonim(y):
Muscovite Mica for AFM
Wybierz wielkość
10 PKG
204,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 PKG
204,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
opakowanie
pack of 10
rozmiar
15 mm × 15 mm
grubość
0.15-0.2 mm
Opis ogólny
Mika, 15 mm x 15 mm, grubość 0,15-0,2 mm, klasa V-1, przezroczysta - twarda, o jednolitym kolorze, prawie płaska, wolna od wszelkich plam, obcych wtrąceń, pęknięć i innych podobnych wad. Idealna do podłoży AFM
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can this be used as a substrate for thin film deposition?
    1 answer
    1. Yes, this product is likely suitable for use as a substrate for thin film deposition. However, since it is primarily designed for Atomic Force Microscopy (AFM) and has not been specifically tested for thin film deposition processes, its performance will depend on the experimental condition of certain deposition technique. Further testing would be necessary to fully assess its suitability for thin film applications.