Merck
ADE001253
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 7-iodo-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine-4(3H)-carboxylate
AldrichCPR
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15IN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
solid
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCOc2cc(I)cnc12
InChI
1S/C12H15IN2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-4-5-17-9-6-8(13)7-14-10(9)15/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
AJYLOKUCOHNRQT-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ; (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU; LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH; NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Informacje prawne
Product of Adesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)