Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3ClFIN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
296.47
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
4410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
SMILES string
Fc1cnc2[nH]cc(I)c2c1Cl
InChI
1S/C7H3ClFIN2/c8-6-3(9)1-11-7-5(6)4(10)2-12-7/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
GQIXDQQTKUFJIN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of Adesis
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ADE001065-1G | 04061825156927 |
Active Filters
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej![4-Chloro-5-fluoro-3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/901/253/d217d9c0-c52e-4238-8e38-b7bc09b1da43/640/d217d9c0-c52e-4238-8e38-b7bc09b1da43.png)
![4-Chloro-5-fluoro-6-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/187/878/71230b80-3eb2-442f-884a-67f1c4b25363/640/71230b80-3eb2-442f-884a-67f1c4b25363.png)
![4-Chloro-5-fluoro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/171/129/76b0e59b-e9af-4db3-b248-187804164675/640/76b0e59b-e9af-4db3-b248-187804164675.png)
![4-Chloro-5-iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/198/699/83d79a53-3790-4f64-b50e-f9f6b82ae069/640/83d79a53-3790-4f64-b50e-f9f6b82ae069.png)