Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.21
4410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
SMILES string
Cc1cnc2n(cc(C#C[Si](C)(C)C)c2c1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C18H24N2O2Si/c1-13-10-15-14(8-9-23(5,6)7)12-20(16(15)19-11-13)17(21)22-18(2,3)4/h10-12H,1-7H3
InChI key
RNCYDCNHKOCUTD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Legal Information
Product of Adesis
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ADE001045-1G | 04061825156866 |
Active Filters
Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej![tert-Butyl 5-methyl-3-((trimethylsilyl)ethynyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/169/717/dcfb5fee-0958-4a78-9183-7b1c92fb4a1b/640/dcfb5fee-0958-4a78-9183-7b1c92fb4a1b.png)
![tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/325/435/7a8db67f-f2b3-42ed-9116-0755f74c3069/640/7a8db67f-f2b3-42ed-9116-0755f74c3069.png)
![tert-Butyl 3-iodo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/296/424/82eeff05-035a-4d1d-a28f-48fd1657f235/640/82eeff05-035a-4d1d-a28f-48fd1657f235.png)
![tert-Butyl 5-iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-1-carboxylate AldrichCPR](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/557/993/a23c5021-40a3-464f-8826-50c28efcbfab/640/a23c5021-40a3-464f-8826-50c28efcbfab.png)