Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 87,30 zł 65,47 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 303,00 zł 227,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)4CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-019-0
Beilstein/REAXYS Number:
1766411
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
65,47 zł
Cena katalogowa87,30 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
162 °C/10 mmHg (lit.)
mp
7-9 °C (lit.)
density
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
COC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-11-7(10)5-3-2-4-6(8)9/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
UOBSVARXACCLLH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 85%, technical grade | description 97% | description 97% |
| assay 99% | assay 85% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 1.081 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.045 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.148 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| refractive index n20/D 1.441 (lit.) | refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index n20/D 1.4470 (lit.) | refractive index - |
| mp 7-9 °C (lit.) | mp 22-24 °C (lit.) | mp - | mp 144-145 °C (lit.) |
| bp 162 °C/10 mmHg (lit.) | bp 159-160 °C/3 mmHg (lit.) | bp 76 °C/0.8 mmHg (lit.) | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?