Merck
A93208
Sigma-Aldrich
DL-Atrolactic acid hemihydrate
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-2-phenylpropionic acid hemihydrate, 2-Phenyllactic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C(CH3)(OH)COOH · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
Beilstein:
2208528
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
87-91 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.CC(O)(C(O)=O)c1ccccc1.CC(O)(C(O)=O)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)