Merck
A93097
DL-Aspartic acid
98%
Synonim(y):
(±)-2-Aminosuccinic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH(NH2)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.10
EC Number:
210-513-3
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
774618
Pozwól nam pomóc
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
NC(CC(O)=O)C(O)=O
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)