Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.65
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
solid
310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
solid
functional group
amide, amine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(=O)NCCCCN
InChI
1S/C6H14N2O.ClH/c1-6(9)8-5-3-2-4-7;/h2-5,7H2,1H3,(H,8,9);1H
InChI key
XBECFEJUQZXMFE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?