Przejdź do
684341
(S)-(–)-5-(2-Pyrrolidinyl)-1H-tetrazole
96%
Synonim(y):
(S)-(–)-2-Tetrazol-5-ylpyrrolidine, Proline Tetrazole Catalyst
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
289,50 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
991,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
289,50 zł
Cena katalogowa386,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
form
solid
optical activity
[α]20/D -9.0°, c = 1 in methanol
mp
253-258 °C
SMILES string
C1CN[C@@H](C1)c2nnn[nH]2
InChI
1S/C5H9N5/c1-2-4(6-3-1)5-7-9-10-8-5/h4,6H,1-3H2,(H,7,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
XUHYQIQIENDJER-BYPYZUCNSA-N
Application
Organocatalyst used for:
  • Direct asymmetric aldol reactions between acetone and aldehydes yielding β -hydroxy ketone and for synthesizing 1,1,1-trichloro-2-alkanols
  • Mannich reactions for synthesis fo α -amino acids and generation of 1,4-diamines
  • Conjugate additions of malonates to enones
(S)-(−)-5-(2-Pyrrolidinyl)-1H-tetrazole can be used as an organocatalyst:
  • To prepare enantioselective chiral 1,2-oxazines from achiral ketones via an intramolecular Wittig reaction.
  • To synthesize diastereoselective Michael addition products by addition of aliphatic aldehydes to β-nitrostyrene.
  • In the direct asymmetric α-fluorination of linear and branched aldehydes using N-fluorobenzenesulfonamide as the fluorinating agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A80602186511L030004
description
96%
description
97%
description
97%
description
0.25M
assay
96%
assay
97%
assay
97%
assay
-
form
solid
form
powder
form
-
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
253-258 °C
mp
198-204 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
optical activity
[α]20/D -9.0°, c = 1 in methanol
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +31°, c = 1 in toluene
optical activity
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)