Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC6F4SH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-210-1
MDL number:
Assay:
97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
storage condition
under inert gas
refractive index
n20/D 1.4865 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Fc1cc(F)c(F)c(S)c1F
InChI
1S/C6H2F4S/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
InChI key
IGOGJHYWSOZGAE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| bp 152-153 °C (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.4865 (lit.) | refractive index - |
| functional group fluoro | functional group fluoro |
| storage condition under inert gas | storage condition - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
118.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?