Kluczowe dokumenty
A74009
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
≥99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥99%
mp
210-215 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
NC1=NN(C(=O)C1)c2ccccc2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)