Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 161,00 zł 136,85 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 416,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
151.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-396-9
Beilstein/REAXYS Number:
607592
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
136,85 zł
Cena katalogowa161,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
powder
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
205-210 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC(=O)Nc1ccccc1O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-4-2-3-5-8(7)11/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
ADVGKWPZRIDURE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description 97% |
| assay 97% | assay - | assay - | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form - | form crystals |
| mp 205-210 °C (lit.) | mp 205-210 °C (lit.) | mp 205-210 °C (lit.) | mp 145-148 °C (lit.) |
| functional group amide | functional group - | functional group - | functional group amide |
| technique(s) targeted protein degradation: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?