Kluczowe dokumenty
A70755
2-Amino-5-(4-nitrophenylsulfonyl)thiazole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.30
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
mp
222-226 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ncc(s1)S(=O)(=O)c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)