Przejdź do
A59522
2-Aminoindan hydrochloride
98%
Synonim(y):
2-Indanamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
203,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11N · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-048-0
Beilstein/REAXYS Number:
3913700
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
245-247 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NC1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H11N.ClH/c10-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-9;/h1-4,9H,5-6,10H2;1H
InChI key
XEHNLVMHWYPNEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Prepared from 2-indanols via azide displacement and subsequent hydrogenation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A59506G6104H57408
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
245-247 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
mp
204 °C (dec.) (lit.)
mp
200-205 °C (dec.) (lit.)
form
crystals
form
liquid
form
-
form
-
2-Aminoindan hydrochloride 2338-18-3
-
-
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)