Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
Informacje o tej pozycji
245,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4664 (lit.)
bp
65-66 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
C=CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H17N/c1-2-8-10-9-6-4-3-5-7-9/h2,9-10H,1,3-8H2
InChI key
SQGBZKZDUMBTIJ-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description reagent grade, 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200, 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.4664 (lit.) | refractive index n20/D 1.377 (lit.) | refractive index n20/D 1.422 (lit.) | refractive index n20/D 1.474 (lit.) |
| density 0.962 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.696 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.325 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.896 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 65-66 °C/12 mmHg (lit.) | bp 46 °C (lit.) | bp 118-119 °C (lit.) | bp 189-191 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?