Przejdź do
P71207
3-Pyridinepropanol
98%
Synonim(y):
3-(3-Pyridyl)-1-propanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
238,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
220-675-7
MDL number:
Assay:
98%
238,50 zł
Cena katalogowa318,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCCc1cccnc1
InChI
1S/C8H11NO/c10-6-2-4-8-3-1-5-9-7-8/h1,3,5,7,10H,2,4,6H2
InChI key
ZUGAIMFLQLPTKB-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
385646532797349860
description
98%
description
96%
description
97%
description
98%
assay
98%
assay
96%
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
130-133 °C/3 mmHg (lit.)
bp
289 °C (lit.)
bp
163-164 °C (lit.)
bp
-
density
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.53 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.327 (lit.)
refractive index
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
fluoro
functional group
carboxylic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)