A1606
4-Acetamidoantipyrine
97%
Synonim(y):
4-Acetylaminophenazone, N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide, N-Antipyrinylacetamide, NSC 331807
About This Item
Próba
97%
mp
200-203 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1N(C(=O)C(NC(C)=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)
Klucz InChI
OIAGWXKSCXPNNZ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3