Merck
A12208
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethoxy-2-butanone
95%
Synonim(y):
3-Oxobutyraldehyde dimethylacetal, 3-Ketobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanone, Acetylacetaldehyde dimethylacetal
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COCH2CH(OCH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.16
Beilstein:
1702372
Numer WE:
Numer MDL:
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.414 (lit.)
tw
70-73 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
COC(CC(C)=O)OC
InChI
1S/C6H12O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)