Merck
97071
4-(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecyloxy)benzyl alcohol
≥97.0%
Synonim(y):
4-(1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecyloxy)benzyl alcohol, 4-[3-(Perfluorooctyl)-1-propyloxy]benzyl alcohol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H13F17O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0%
mp
85-89 °C
SMILES string
OCc1ccc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C18H13F17O2/c19-11(20,6-1-7-37-10-4-2-9(8-36)3-5-10)12(21,22)13(23,24)14(25,26)15(27,28)16(29,30)17(31,32)18(33,34)35/h2-5,36H,1,6-8H2
InChI key
PCXONXLXJULKDJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Fluorous Technologies, Inc.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)