Merck
96950
Sigma-Aldrich
Z-D-Nle-ONp
purum, ≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
Synonim(y):
Z-D-norleucine 4-nitrophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H22N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.40
Beilstein:
6827081
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (calc. based on dry substance, C/N)
aktywność optyczna
[α]20/D +26±1°, c = 1% in DMF
mp
63-67 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N2O6/c1-2-3-9-18(21-20(24)27-14-15-7-5-4-6-8-15)19(23)28-17-12-10-16(11-13-17)22(25)26/h4-8,10-13,18H,2-3,9,14H2,1H3,(H,21,24)/t18-/m1/s1
Klucz InChI
UFQPOFZGPUCSGU-GOSISDBHSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)