Kluczowe dokumenty
96260
Z-Gly-Phe
≥99.0%
Synonim(y):
Z-glycyl-L-phenylalanine
About This Item
Próba
≥99.0%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +40±1°, c = 2.5% in ethanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
125-132 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C19H20N2O5/c22-17(12-20-19(25)26-13-15-9-5-2-6-10-15)21-16(18(23)24)11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,20,25)(H,21,22)(H,23,24)/t16-/m0/s1
Klucz InChI
FLGYJBNDDWLTQR-INIZCTEOSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?