Merck
96060
Z-Cha-OH
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Z-3-cyclohexyl-L-alanine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5445123
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]20/D -13±2°, c = 1% in methanol
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)[C@H](CC1CCCCC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H23NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h2,5-6,9-10,13,15H,1,3-4,7-8,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
InChI key
MNABZONTQXNLDT-HNNXBMFYSA-N
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)