Merck
96018
Sigma-Aldrich
Z-Tyr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Z-O-benzyl-L-tyrosine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.44
Beilstein:
3178475
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (TLC)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(OCc2ccccc2)cc1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C24H23NO5/c26-23(27)22(25-24(28)30-17-20-9-5-2-6-10-20)15-18-11-13-21(14-12-18)29-16-19-7-3-1-4-8-19/h1-14,22H,15-17H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1
Klucz InChI
IPAODWFPTVIUSZ-QFIPXVFZSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chloé Guilbaud-Chéreau et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(14), 13147-13157 (2019-03-14)
Molecular gels formed by the self-assembly of low-molecular-weight gelators have received increasing interest because of their potential applications in drug delivery. In particular, the ability of peptides and amino acids to spontaneously self-assemble into three-dimensional fibrous network has been exploited