Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1130,00 zł
description
ester terminated
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mn 103,000, Mw 259,000
degradation timeframe
>3 years
impurities
<0.5% water
viscosity
~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
<2.5
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | description average Mn 40,000 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| impurities <0.5% water | impurities ≤0.5% water | impurities <0.5% water | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years | degradation timeframe >3 years |
| viscosity ~4.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | viscosity ~1.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C) | viscosity - |
| description ester terminated | description ester terminated | description ester terminated | description ester terminated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(L-lactide)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?