Merck
95358
Sigma-Aldrich
(−)-Di-tert-butyl D-tartrate
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH(OH)CO2C(CH3)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
262.30
Beilstein:
7207487
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −11±1°, c = 1% in acetone
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (GC)
mp
90-92 °C (lit.)
90-92 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC(C)(C)C
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)