Merck
94579
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl cyanide
technical, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Phenylsulfonyl cyanide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.19
Beilstein:
2046645
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
technical
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.531
gęstość
1.274 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=S(=O)(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO2S/c8-6-11(9,10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
Klucz InChI
VKEVYOIDTOPARM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)