Merck
94532
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
puriss., ≥99.5% (T)
Synonim(y):
4-Piperidone ethylene acetal hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.64
Beilstein:
7304914
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
puriss.
Próba
≥99.5% (T)
Formularz
crystals
mp
193-197 °C
193-198 °C
ciąg SMILES
Cl[H].C1CC2(CCN1)OCCO2
InChI
1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7;/h8H,1-6H2;1H
Klucz InChI
VXBPZOLCIITMPB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)