Merck
94154
Sigma-Aldrich
(R)-5-Hexanolide
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(R)-δ-Methyl-δ-valerolactone, (R)-6-Methyltetrahydro-2H-pyran-2-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.14
Beilstein:
5241702
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +29.5±2°, c = 1% in chloroform
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CCCC(=O)O1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)