Merck
94060
Sigma-Aldrich
Chloroacetic anhydride
technical, ≥90% (T)
Synonim(y):
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Wzór liniowy:
(ClCH2CO)2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.98
Beilstein:
774533
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
ciśnienie pary
<0.75 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
technical
Próba
≥90% (T)
kolor
brown
bp
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
mp
48-60 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Klucz InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)