Key Documents
938777
Cesium carbonate ChemBeads
Synonim(y):
Carbonic acid dicesium ChemBeads
About This Item
Postać
solid
Poziom jakości
pH
14-16(loading of base)
ciąg SMILES
O=COO[Cs].[Cs]
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
For general uses, product is also available in powdered form(441902)
Cechy i korzyści
- High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
- Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
- ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Adrenal gland,Testes
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)