Merck
936472
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-AHPC-pentanoic-acid
≥95%
Synonim(y):
6-[[(1S)-1-[[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[[4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl]methyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]amino]-6-oxohexanoic acid, 6-[[(S)-1-[(2S,4R)-4-Hydroxy-2-[[4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl]carbamoyl]pyrrolidin-1-yl]-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]amino]-6-oxohexanoic acid, L-prolinamid, N-(5-karboksy-1-oksopentylo)-3-metylo-L-walilo-4-hydroksy-N-[[4-(4-metylo-5-tiazolilo)fenylo]metylo]-, (4R)-
Wybierz wielkość
50 MG
448,00 zł
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
448,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38N4O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
558.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
448,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
VH032
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
kolor
white to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C([C@@H](NC(CCCCC(O)=O)=O)[C@](C)(C)C)(=O)N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C=C2)C3=C(C)N=CS3)=O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C28H38N4O6S/c1-17-24(39-16-30-17)19-11-9-18(10-12-19)14-29-26(37)21-13-20(33)15-32(21)27(38)25(28(2,3)4)31-22(34)7-5-6-8-23(35)36/h9-12,16,20-21,25,33H,5-8,13-15H2,1-4H3,(H,29,37)(H,31,34)(H,35,36)/t20-,21+,25-/m1/s1
Klucz InChI
DKSZOQIYZOVHOL-TYBLODHISA-N
Zastosowanie
Kwas(S, R, S )-AHPC-pentanowy jest sfunkcjonalizowanym ligandem von Hippel-Lindau (VHL). Zawiera końcową grupę karboksylową do koniugacji z łącznikami aminowymi. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)