Merck
936154
Sigma-Aldrich
RUPipIPr
greener alternative
≥95%
Synonim(y):
Chlorek 2-(2,6-diizopropylofenylo)-5-(piperydyn-1-ylo)-2H-imidazo[1,5-a]pirydyno-4-ium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H32ClN3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
397.98
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CC(C1=CC=CC(C(C)C)=C1N2C=[N+]3C(C=CC=C3N4CCCCC4)=C2)C.[Cl-]
InChI
1S/C24H32N3.ClH/c1-18(2)21-11-9-12-22(19(3)4)24(21)26-16-20-10-8-13-23(27(20)17-26)25-14-6-5-7-15-25;/h8-13,16-19H,5-7,14-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QJSWQOLTDTUXIQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności katalitycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
RUPipIPr jest ligandem NHC opracowanym przez Grupę Szostak. Ten analog NHC uprzywilejowanego rusztowania DalPhos został wykorzystany w następujących reakcjach: Au-katalizowanego sprzęgania C-C, Au-katalizowanego sprzęgania C-N oraz Au-katalizowanego hydroaminowania wewnętrznych alkinów.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)