Kluczowe dokumenty
935778
Sigma-Aldrich
Multiphoton lithography bioink kit
polyester-based biodegradable bioink
Synonim(y):
DEGRAD INX X100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
opis
Ultimate Strength 5-10 MPa
Youngs modulus 50-60 MPa
Poziom jakości
kolor
orange-yellow, liquid
lepkość
0.5 -2 Pa.s
Wydłużenie
At break - 20-30%
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Ta syntetyczna żywica na bazie poliestru do zastosowań w biodruku 3D opartym na litografii wielofotonowej (MPL) łączy w sobie zalety biokompatybilności, elastyczności i łatwości przetwarzania, co skutkuje wysoką rozdzielczością biodruku 3D.
Zestaw biotuszu do litografii wielofotonowej jest gotowym do użycia preparatem, który może być przetwarzany za pomocą drukarki opartej na MPL po krótkim procesie wstępnego podgrzewania. Żywica może być przetwarzana przy wysokich prędkościach skanowania (do co najmniej 600 mm/s), co sprzyja krótszym czasom wytwarzania.
Zastosowanie
Zastosowania:
Bioprinting 3D
Inżynieria tkankowa
Drukowanie w wysokiej rozdzielczości złożonych i otwartych geometrii z zachowaniem wytrzymałości mechanicznej
Cechy i korzyści
- Biokompatybilność - ekspresyjna biokompatybilność bez toksycznego wpływu na żywe komórki
- Biodegradowalność - długotrwały profil degradacji w kontakcie z wodą, pożywkami do hodowli komórkowych lub płynami biologicznymi
- Łatwość przetwarzania - łatwe przetwarzanie w otwarte i złożone architektury przy minimalnym odkształceniu
- Wysoka rozdzielczość - rozdzielczość <500nm
- Elastyczność - Może być stosowany do drukowania mocnych, ale elastycznych struktur, które są korzystne dla łatwej obsługi i przetwarzania
- Łatwość obsługi - Dostarczany jako gotowy do druku preparat
- Powtarzalność - Produkcja pod ścisłą kontrolą jakości w celu zapewnienia materiału, który za każdym razem spełnia swoje zadanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-14.5 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Olivier Guillaume et al.
Acta biomaterialia, 165, 72-85 (2022-03-16)
Since its inception, tissue engineering and regenerative medicine (TERM) has been relying on either scaffold-based or scaffold-free strategies. Recent reports outlined the possibility of a synergistic, convergence approach, referred to as the third TERM strategy, which could alleviate bottlenecks of