Merck
935743
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) chloride hexahydrate
new
greener alternative
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Sześciowodny chlorek kobaltu
Wybierz wielkość
935743-50G
454,00 zł
935743-250G
905,00 zł
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
935743-50G
454,00 zł
935743-250G
905,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CoCl2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142205
Próba:
≥99-101% Co basis (EDTA titration)
≥99.99% trace metals basis
Formularz:
powder, crystals or granules
rozpuszczalność:
water: very soluble(lit.)
454,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
Poziom jakości
typ
(High purity salts)
Próba
≥99-101% Co basis (EDTA titration)
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or granules
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kolor
Red to Very Dark Red to Very Dark Purple and Very Dark Red-Brown
rozpuszczalność
water: very soluble(lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heksahydrat chlorku kobaltu(II) jest jednym z powszechnie stosowanych materiałów w laboratorium i jest również znany jako heksahydrat chlorku kobaltu. Jest rozpływający się i łatwo rozpuszcza się w wodzie i alkoholu.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie ekologicznych produktów alternatywnych, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych produktów alternatywnych. Ten produkt został ulepszony pod kątem efektywności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Heksahydrat chlorku kobaltu (II) jest szeroko stosowany do syntezy nanocząstek kobaltu [1], do genotoksyczności i transformacji morfologicznej mysich fibroblastów, kompleksu metalu z kwasem fenylo(karboksymetylo)fosfinowym, który tworzy nieskończoną architekturę 2D [2], oraz magnesu triazolanowego kobaltu(II)[3], który jest cząsteczką hybrydową mającą zastosowanie w katalizie, optyce, membranach i sorpcji. Fosforan kobaltu (Co-Pi) został zsyntetyzowany jako wydajny katalizator molekularny do produkcji O2 poprzez utlenianie wody w świetle widzialnym przy użyciu heksahydratu chlorku kobaltu(II). [4]Dodatkowo, heksapody Co3O4 złożone z nanorodków zostały zsyntetyzowane przy użyciu heksahydratu chlorku kobaltu (II) prostą metodą hydrotermalną, a następnie poddane obróbce termicznej na folii miedzianej. Te heksapody Co3O4 na folii miedzianej wykazały bardzo wysoką odwracalną pojemność, gdy były używane jako anoda dla akumulatorów litowo-jonowych.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polyoxometalate-based cobalt-phosphate molecular catalysts for visible light-driven water oxidation
Han, Xin-Bao
Journal of the American Chemical Society, 136(14), 5359-5366 (2014)
Structure and magnetism of a new hydrogen-bonded layered cobalt(II) network, constructed by the unprecedented carboxylate-phosphinate ligand [O2(C6H5)PCH2CO2]2-
Midollini, Stefano
Inorganic Chemistry, 44(6), 2060-2066 (2005)
Nanorod-assembled Co3O4 hexapods with enhanced electrochemical performance for lithium-ion batteries
Wang, Liming
Journal of Materials Chemistry, 44 (2012)
Hydrothermal synthesis and structure of a three-dimensional cobalt(II) triazolate magnet
Ouellette, Wayne
Inorganic Chemistry, 45(5), 1909-1911 (2006)
Genotoxicity and morphological transformation induced by cobalt nanoparticles and cobalt chloride: an in vitro study in Balb/3T3 mouse fibroblasts
Ponti, Jessica
Mutagenesis, 24(5), 439-445 (2009)