Kluczowe dokumenty
934607
Sigma-Aldrich
Microneedle template
6x6 array, H 1000 μm, base size 250 μm, 1000µm pitch
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.21
Wysokość
1000 μm
wymiary podstawy
250 μm
Opis ogólny
Mikroigły są platformą do transdermalnego dostarczania leków. Zalety mikroigieł obejmują dostarczanie dużych cząsteczek, bezbolesną i mniej inwazyjną administrację aktywnego składnika farmaceutycznego (API), łatwość podawania i ulepszone dostarczanie leku, w tym dawkę, szybkość dostarczania i skuteczność. Mikroigły są również skuteczne w dostarczaniu szczepionek ze względu na obfitość komórek odpornościowych w skórze właściwej. Te szablony mikroigieł mogą być używane do tworzenia powtarzalnych i wysokiej jakości plastrów mikroigłowych dla różnych środków terapeutycznych.
Zastosowanie
Przezskórne dostarczanie różnych środków terapeutycznych, w tym:
  • Dostarczanie kwasów nukleinowych
  • Dostarczanie szczepionek
  • Dostarczanie białek lub peptydów
  • Dostarczanie małych cząsteczek
Cechy i korzyści
Szablony mikroigłowe są przeznaczone wyłącznie do produkcji rozpuszczalnych plastrów mikroigłowych o doskonałej jakości i powtarzalności. Szablony te są wykonane z gumy silikonowej, która jest niezwykle trwała oraz odporna na działanie chemikaliów i wysokich temperatur.
Właściwości fizyczne
Właściwości szablonu mikroigłowego:
  • Szablon silikonowy
  • Materiał: PDMS
  • Rozmiar łatki (D): 10 mm x 10 mm
  • Rozmiar matrycy: 6 x 6
  • Wysokość igły (A): 1000 µm
  • Podstawa igły (B): 250 µm
  • Skok igły (C): 1000 µm
  • Długość ostatniego wgłębienia mikroigły do krawędzi plastra (F) można obliczyć za pomocą następującego wzoru: F = (rozmiar plastra - [(n-1) x podziałka)] / 2 gdzie n = liczba mikroigieł w jednym układzie.
  • Sterylizacja: Autoklaw (opcjonalnie)
  • Liczba użyć: wielokrotne użycie, jeśli są czyste i prawidłowo przechowywane
Inne uwagi
Sugerowane instrukcje użytkowania:
1. Upewnić się, że szablon mikroigłowy jest czysty, myjąc go łagodnym mydłem i pozostawiając do całkowitego wyschnięcia na powietrzu
2. Nanieść pipetą niewielką ilość (50-100 µL) mieszaniny leków na szablon mikroigłowy
3. Poddać szablon działaniu siły odśrodkowej przez >60 sekund, aby upewnić się, że wszystkie zagłębienia mikroigieł są całkowicie wypełnione. Prędkość i czas trwania są proporcjonalne do lepkości materiału matrycy i objętości zagłębień mikroigieł do wypełnienia. Całkowite wypełnienie można potwierdzić obserwując wgłębienia mikroigieł pod mikroskopem (20x). Całkowite wypełnienie nie wymaga obecności pęcherzyków powietrza.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ipshita Menon et al.
Micromachines, 12(4) (2021-05-01)
Transdermal vaccination route using biodegradable microneedles is a rapidly progressing field of research and applications. The fear of painful needles is one of the primary reasons most people avoid getting vaccinated. Therefore, developing an alternative pain-free method of vaccination using
Ying Hao et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 13(12), 1581-1597 (2018-03-02)
A microneedle (MN) is a micron-sized needle with a height of 10-2000 μm and a width of 10-50 μm, which can penetrate through the epidermis layer to dermal tissue directly without pain. Microneedles are widely used in transdermal drug delivery
Ziad Sartawi et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 348, 186-205 (2022-06-07)
Microneedles are a rapidly developing method for the transdermal delivery of therapeutic compounds. All types of microneedles, whether solid, hollow, coated, or dissolving function by penetrating the stratum corneum layer of the skin producing a microchannel through which therapeutic agents
Tejashree Waghule et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 109, 1249-1258 (2018-12-16)
The most widely used methods for transdermal administration of the drugs are hypodermic needles, topical creams, and transdermal patches. The effect of most of the therapeutic agents is limited due to the stratum corneum layer of the skin, which serves
Jie Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(19), 5912-5912 (2021-10-14)
A microneedle (MN) is a painless and minimally invasive drug delivery device initially developed in 1976. As microneedle technology evolves, microneedles with different shapes (cone and pyramid) and forms (solid, drug-coated, hollow, dissolvable and hydrogel-based microneedles) have been developed. The