933244
FIB holder
Double 1/2" FIB Sample and Grid Holder, Pin
Synonim(y):
Mocowanie FIB
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NA.23
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EMS techware
Wymiary: 36,5 x 12,7 x 11,6 mm (1,44" x 0,5" x 0,46").
Pin: Standardowy 3,2 mm (⅛").
Materiał: Aluminium klasy próżniowej z mosiężnymi śrubami.
Zawiera śrubokręt Philips #0.
Pin: Standardowy 3,2 mm (⅛").
Materiał: Aluminium klasy próżniowej z mosiężnymi śrubami.
Zawiera śrubokręt Philips #0.
Zastosowanie
Utrzymuje próbkę FIB zamontowaną na dwóch standardowych króćcach szpilkowych ½" (12,7 mm) do frezowania FIB i procedur lift-out. Wygodnie trzyma dwie siatki FIB blisko próbki, aby zamontować przygotowane lamele TEM na siatce FIB do obrazowania TEM. Ekonomiczny uchwyt odpowiedni dla wszystkich systemów FIB/SEM, które akceptują uchwyty do mocowania pinów, w tym systemów FEI, ZEISS i Tescan. W przypadku systemów JEOL i Hitachi należy użyć adaptera do mocowania pinowego.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)