Kluczowe dokumenty
933104
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Armray Base Universal Holder
Synonim(y):
Uchwyt Armray
Wybierz wielkość
1 EACH
3760,00 zł
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
3760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
NB.35
3760,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Opis ogólny
EMS techware
Uchwyty na próbki do skaningowego mikroskopu elektronowego są wykonane z litego aluminium. Uchwyt ten pomieści prawie każdą próbkę o średnicy od 3 mm do 29 mm oraz różne próbki o nieparzystych kształtach, których jeden z wymiarów nie jest większy niż 29 mm. Próbki można łatwo wkładać i wyjmować z uchwytu. Uchwyt jest wykonany z aluminium i jest dostarczany z czterema wymiennymi ramionami próbki, dzięki czemu może pomieścić również bardzo małe próbki i zapewnia dobry kontakt elektryczny ze stolikiem.
Podstawa AMRAY jest podstawą standardową i ma wymiary: 48 mm x 42 mm x 12 mm grubości.
Zastosowanie
Nasze uchwyty na próbki zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności i umożliwienia przeglądania więcej niż jednej próbki na raz. Oszczędzisz czas pompowania, utrzymasz komorę w czystości i wykonasz więcej pracy. Wszystkie uchwyty są wykonane z litego aluminium i wyposażone w zaciski sprężynowe lub śruby ustalające do bezpiecznego mocowania próbek. Wszystkie mocowania są wykonane tak, aby pasowały do sceny i są zaprojektowane tak, aby pasowały do wszystkich standardowych portów wymiany próbek i mają centralnie gwintowany port do przyjęcia kołków adaptera. Upewnij się, że zamówiłeś kołek adaptera, który pasuje do twojego instrumentu. Z tego powodu oferujemy trzy różne typy adapterów pinów, które są gwintowane i gotowe do przykręcenia do podstawy uchwytów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)