Zestaw pęset: Przeznaczona specjalnie do zastosowań, w których wymagane jest bardzo precyzyjne samozaciskanie, np. w mikroskopii i montażu. Wykonana w Szwajcarii pęseta o odwrotnym działaniu jest wygodna do lutowania, wkładania/wyciągania i zabezpieczania przed wilgocią.
OAL: 125 mm. Szerokość: M: 8 mm. Szczelina: N: 1,5 mm. Długość końcówki: P: 60 mm.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)