Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C16H27O5NaS
Masa cząsteczkowa:
393.45
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.13
MDL number:
Assay:
≥95% (CP)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Level
assay
≥95% (CP)
mass shift
M+3
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])O[13C@H]1[13CH2]C[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@](CC3)(C(=O)CC4)C)CC=C2[13CH2]1)C
InChI
1S/C19H28O5S.Na/c1-18-9-7-13(24-25(21,22)23)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(20)19(15,2)10-8-16(14)18;/h3,13-16H,4-11H2,1-2H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t13-,14-,15-,16-,18-,19-;/m0./s1/i7+1,11+1,13+1;
InChI key
GFJWACFSUSFUOG-WVUDSWSVSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 930784-1MG | 04065269246862 |