Merck
929433
Sigma-Aldrich
Opto-pomalidomide-C2-NH2 hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Chlorowodorek 4,5-dimetoksy-2-nitrobenzylo 3-(4-((2-aminoetylo)amino)-1,3-dioksoindolin-2-ylo)-2,6-dioksopiperydyno-1-karboksylanu
Wybierz wielkość
50 MG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H25N5O10 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
555.49 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC1=CC(COC(N2C(CCC(N3C(C4=CC=CC(NCCN)=C4C3=O)=O)C2=O)=O)=O)=C(C=C1OC)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C25H25N5O10/c1-38-18-10-13(17(30(36)37)11-19(18)39-2)12-40-25(35)29-20(31)7-6-16(23(29)33)28-22(32)14-4-3-5-15(27-9-8-26)21(14)24(28)34/h3-5,10-11,16,27H,6-9,12,26H2,1-2H3
Klucz InChI
QEGZOUGKLQLVHL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek chlorowodorku opto-pomalidomidu-C2-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do indukowanej światłem ukierunkowanej degradacji białek i 11779 (chimer proteolizy-ukierunkowania). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), sztywny łącznik i wiszącą aminę do reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jing Liu et al.
Science advances, 6(8), eaay5154-eaay5154 (2020-03-05)
By hijacking endogenous E3 ligase to degrade protein targets via the ubiquitin-proteasome system, PROTACs (PRoteolysis TArgeting Chimeras) provide a new strategy to inhibit protein targets that were regarded as undruggable before. However, the catalytic nature of PROTAC potentially leads to
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Kedra Cyrus et al.
Molecular bioSystems, 7(2), 359-364 (2010-10-06)
Conventional genetic approaches have provided a powerful tool in the study of proteins. However, these techniques often preclude selective manipulation of temporal and spatial protein functions, which is crucial for the investigation of dynamic cellular processes. To overcome these limitations
Momar Toure et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 55(6), 1966-1973 (2016-01-13)
The current inhibitor-based approach to therapeutics has inherent limitations owing to its occupancy-based model: 1) there is a need to maintain high systemic exposure to ensure sufficient in vivo inhibition, 2) high in vivo concentrations bring potential for off-target side effects, and 3) there is
Philipp M Cromm et al.
Cell chemical biology, 24(9), 1181-1190 (2017-06-27)
Traditional pharmaceutical drug discovery is almost exclusively focused on directly controlling protein activity to cure diseases. Modulators of protein activity, especially inhibitors, are developed and applied at high concentration to achieve maximal effects. Thereby, reduced bioavailability and off-target effects can