Merck
929115
Maleimide-PEG-Propionic Acid
~ 4 PEG
Synonim(y):
Dyskretny PEG, Kwas Mal PEG4, Monodyspersyjny PEG
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H3O2(C6H10OO)n(C2H4O)m(OC6H10O)nOC2H3
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Formularz
viscous liquid
masa cząsteczkowa
estimated mol wt ~416.4 Da
kolor
colorless to light yellow
Ω-koniec
maleimide (Mal)
α-koniec
(propionic acid (PA))
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Maleimide PEG4 Propionic Acid, MW 416.4 (Mal-PEG4-PA) to heterobifunkcyjny monodyspersyjny poli(glikol etylenowy) (PEG) środek sieciujący lub przekładka. Maleimidowa grupa funkcyjna reaguje z grupami sulfhydrylowymi w reakcji addycji Michaela. Grupa funkcyjna kwasu propionowego reaguje z wolnymi aminami, tworząc wiązania amidowe.
Produkt Peg ma niską temperaturę topnienia. Fizyczny wygląd produktu może zmieniać się wraz z temperaturą otoczenia. Zmiana wyglądu fizycznego nie będzie miała wpływu na użytkowanie produktu.
Zastosowanie
  • Poprawia rozpuszczalność w wodzie
  • Wydłuża okres półtrwania i zmniejsza immunogenność i toksyczność leku w zastosowaniach związanych z dostarczaniem leków.
  • PEGylacja i koniugacja białek, peptydów i przeciwciał
  • Modyfikowane PEG powłoki funkcjonalne nanocząstek lub mikrocząstek
Cechy i korzyści
  • Środek sieciujący PEG, który łączy grupy sulfhydrylowe z wolnymi aminami poprzez monodyspersyjny PEG o określonej masie cząsteczkowej i liczbie powtarzających się jednostek.
  • Maleimid (mal) reaguje z grupami sulfhydrylowymi, tiolami i merkapto poprzez reakcję addycji Michaela.
  • Kwas propionowy (PA) reaguje z wolnymi aminami przy użyciu EDC lub innych karbodiimidów, tworząc wiązania amidowe.
  • Monodyspersyjne/dyskretne PEG nie mają polidyspersyjności tradycyjnych polimerów PEG.
  • Umożliwia koniugację dwóch cząsteczek w roztworze wodnym
  • Doskonała rozpuszczalność w wodzie, szybka kinetyka i stabilność w buforach wodnych
  • Biokompatybilność
Informacje prawne
Produkt JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)