928577
Various Height Reaction Chamber Chip
Fluidic 1099 PS
Synonim(y):
Polistyren, Układ mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.25
opis
Microfludic chip x1
Zastosowanie
Chip z komorą reakcyjną o różnej wysokości, Fluidic 1099 PS posiada kilka rombowych komór o tych samych wymiarach, oprócz ich głębokości. Układ ten pomaga klientom w wyborze odpowiedniej objętości dla ich zastosowania lub prawidłowej grubości dla odczytu optycznego.
Cechy i korzyści
- Komory reakcyjne o różnych wysokościach od 50 µm do 150 µm
- Chip pomaga użytkownikom określić prawidłowe wymiary komory dla konkretnego zastosowania.
- Interfejs Mini Luer
- Materiał: Polistyren (PS)
- 16 komór reakcyjnych o różnych wysokościach:
- Komora A i B: 50 µm
- Komora C i D: 60 µm
- Komora E i F: 70 µm
- Komora G i H: 80 µm
- Komora I i J: 90 µm
- Komora K i L: 100 µm
- Komora M i N: 120 µm
- Komora O i P: 150 µm
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range