Merck
92791
Sigma-Aldrich
1-Trimethylsilyl-1,2,4-triazole
purum, ≥97.0% (NT)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H11N3Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.25
Beilstein:
606382
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
purum
Próba
≥97.0% (NT)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.461 (lit.)
n20/D 1.462
bp
74 °C/12 mmHg (lit.)
gęstość
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)n1cncn1
InChI
1S/C5H11N3Si/c1-9(2,3)8-5-6-4-7-8/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
WPSPBNRWECRRPK-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Reagent used for the preparation of phosphorous and phosphoric triazolides; Synthesis of 1,1′-carbonyl-di(triazole)
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H.R. Kricheldorf et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 88, 337-337 (1976)
L. Birkofer et al.
Chemische Berichte, 93, 2804-2804 (1960)
W Dabkowski et al.
Nucleic acids research, 12(23), 9123-9135 (1984-12-11)
The synthesis of a model compound, diphenylphosphoric toluene-p-sulfonic anhydride, an arylsubstituted phosphoric sulfonic mixed anhydride, is described. Using the same procedure a thymidyl substituted derivative was prepared. The phosphoric sulfonic anhydride is the presumed intermediate in oligonucleotide coupling reactions involving
J.-L. Fourrey et al.
Tetrahedron Letters, 25, 4511-4511 (1984)