Merck
92461
Sigma-Aldrich
1,3,7-Trimethyluric acid
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2,6,8-Trihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.19
Beilstein:
20503
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
≥300 °C
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)C2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)