Merck
922676
Sigma-Aldrich
Graphene nanoribbon
oxidatively splitted from CNT
Synonim(y):
GNR, Nanowstęga grafenowa wytworzona przez utleniające rozszczepienie CNT
About This Item
Wzór liniowy:
C
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141908
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Made by oxidative splitting of CNT
Poziom jakości
Próba
≥80% carbon basis (EA)
rozmiar
≥0.0002 mm , Nanoribbon
Szerokość
≥200 nm , Nanoribbon
ciąg SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
Klucz InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nanorurki grafenowe (GNR) to wąskie paski grafenu o licznych krawędziach i wysokim współczynniku kształtu. Funkcjonalizacja krawędzi może zmienić właściwości chemiczne GNR, zapewniając im dobrą dyspergowalność i silne interakcje międzyfazowe z różnymi materiałami. Takie właściwości sprawiły, że GNR nadają się do produkcji różnych kompozytów, w szczególności jako wypełniacze przewodzące, które zapewniają perkolację przy stosunkowo niewielkim obciążeniu masowym ze względu na wysoki współczynnik kształtu i wysoką przewodność. GNR zostały wykorzystane w czujnikach, urządzeniach do konwersji / magazynowania energii oraz systemach elektrochemicznych, fotochemicznych i termoelektrycznych. Były one również intensywnie badane pod kątem zastosowań biochemicznych i biologicznych, takich jak bioobrazowanie, biosensing, sekwencjonowanie DNA i odzyskiwanie neurofizjologiczne.
Zastosowanie
Nanorurki grafenowe (GNR) wytworzone przez utleniające rozszczepienie nanorurek węglowych wykazują dobrą rozpuszczalność w wielu polarnych rozpuszczalnikach, takich jak woda i etanol. Nanorurki te mogą być łatwo złuszczone do jednowarstwowych wstęg po sonikacji[1][2][3].
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Melinda Y Han et al.
Physical review letters, 98(20), 206805-206805 (2007-08-07)
We investigate electronic transport in lithographically patterned graphene ribbon structures where the lateral confinement of charge carriers creates an energy gap near the charge neutrality point. Individual graphene layers are contacted with metal electrodes and patterned into ribbons of varying
Mohammad A Rafiee et al.
ACS nano, 4(12), 7415-7420 (2010-11-18)
It is well established that pristine multiwalled carbon nanotubes offer poor structural reinforcement in epoxy-based composites. There are several reasons for this which include reduced interfacial contact area since the outermost nanotube shields the internal tubes from the matrix, poor
Kyle A Ritter et al.
Nature materials, 8(3), 235-242 (2009-02-17)
Graphene shows promise as a future material for nanoelectronics owing to its compatibility with industry-standard lithographic processing, electron mobilities up to 150 times greater than Si and a thermal conductivity twice that of diamond. The electronic structure of graphene nanoribbons