922285
TpOx-Ph-o-Cl
Synonim(y):
TpOx-Aryl-Hal Series
About This Item
Polecane produkty
opis
Polymorph crystalline phase: Solid, Discotic Liquid Crystal, Isotropic
Poziom jakości
temp. przejścia
discotic phase to isotropic phase 148 °C (heating)
crystalline phase to discotic phase 89 °C (heating)
rozpuszczalność
soluble (THF > 1 mg/mL, MeCN < 0.63 mg/mL, DMSO < 0.43 mg/mL, DCM > 1 mg/mL)
λmaks.
271 nm in ethyl acetate
εmax
61,000 M-1cm-1 in ethyl acetate
fluorescencja
λem 499 nm, quantum yield 0.53 (pSS(nm) = 228; Fluorescence lifetime (ns) = 6.49)
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Fluorescent dye staining
- Organic semiconductor for organic electronic and photonic applications
- Multi-photon microscopy
Przestroga
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Produkty
Triphenoxazoles exhibit tunable properties, liquid crystallinity, and potential for modification.