Wybierz wielkość
826,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
826,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Formularz
crystals
kolor
white
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1C(C(=O)OCC1=O)C
InChI
1S/C5H6O4/c1-3-5(7)8-2-4(6)9-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
MVXNGTMKSZHHCO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Poli(kwas mlekowy-co-glikolowy) (PLGA) jest biokompatybilnym i biodegradowalnym polimerem, który został zatwierdzony przez FDA do zastosowań biomedycznych i farmaceutycznych. Polimery na bazie PLGA mogą być syntetyzowane z kopolimeryzacji glikolidu (GA) i laktydu (LA), a PLGA, które zawierają do 1:1 stosunek jednostek mlekowych do glikolowych, mają praktyczne znaczenie. Jednak kopolimeryzacja glikolidu (GA) i laktydu (LA) zazwyczaj skutkuje szerokim zakresem składu i losowym charakterem blokowym ze względu na znacznie wyższą reaktywność GA i drastyczne warunki polimeryzacji. Tak więc, proste użycie równomolowych ładunków GA i LA skutkuje polimerami zawierającymi dłuższe bloki glikolowe. Wpływa to niekorzystnie na rozpuszczalność i PDI kopolimeru. Kopolimeryzacja GA i LA w stanie stopionym była często stosowana do przygotowania PLGA o wysokiej zawartości glikolu. W tych warunkach transestryfikacja polimeru in situ zarówno randomizuje sekwencję, jak i poszerza rozkład, a także powoduje znaczne odbarwienie powstałego kopolimeru PLGA
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)