Merck
91681
Sigma-Aldrich
N-(5-Hydroxypentyl)trifluoroacetamide
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
5-(Trifluoroacetamido)-1-pentanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H12F3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.17
Beilstein:
6644762
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n20/D 1.420
gęstość
1.248 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
OCCCCCNC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H12F3NO2/c8-7(9,10)6(13)11-4-2-1-3-5-12/h12H,1-5H2,(H,11,13)
Klucz InChI
SCHGQSPQAJAJRI-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Selective mono-O-alkylation is accomplished by N,O-dianion formation prior to alkylation; otherwise, preferential N-alkylation takes place[1][2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R. Hirschmann et al.
Tetrahedron Letters, 36, 2373-2373 (1995)
R. Hirschmann et al.
Journal of the American Chemical Society, 115, 12550-12550 (1996)