Merck
91652
Sigma-Aldrich
Triethylphosphine solution
technical, ~70% in isopropanol
Synonim(y):
PEt3, Triethylphosphorous solution
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
Beilstein:
969170
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12350000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
technical
stężenie
~70% in isopropanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.430
ciąg SMILES
CCP(CC)CC
InChI
1S/C6H15P/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
RXJKFRMDXUJTEX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Regioselective formation of alcohols from hydrocarbonylation of alkenes
  • Bronsted acid-assisted synthesis of dihydropyrones from aromatic aldehydes and allenoates
  • Silaboration of enynes
  • Conversion of phenylacetic acids to phenylacetonitriles of benzonitriles
  • Thermal decomposition of platinum and palladium naphthalenediyl
  • Asymmetrical Morita-Baylis-Hillman reaction
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
66.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
19 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)